missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zu Androgen-Rezeptor Mensch
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000035 |
| Getestete Zelllinien | Androgen-abhängige und Androgen-unabhängige Metastasenzellen LNCaP und LNCaP-Rf. |
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
| Gensymbol | AR |
| Gen-ID (Entrez) | 367 |
| Produkttyp | siRNA |
| Menge | 2 nmol |
| Synonym | SMAX1, AR8, KD, SBMA, HUMARA, DHTR, HYSP1, TFM, AIS, NR3C4 |
| Target | Mensch |
| Form | Lyophilisiert. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?