Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zu Androgen-Rezeptor Mensch
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000035 |
| Getestete Zelllinien | Androgen-abhängige und Androgen-unabhängige Metastasenzellen LNCaP und LNCaP-Rf. |
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
| Gensymbol | AR |
| Gen-ID (Entrez) | 367 |
| Produkttyp | siRNA |
| Menge | 10 nmol |
| Synonym | SMAX1, AR8, KD, SBMA, HUMARA, DHTR, HYSP1, TFM, AIS, NR3C4 |
| Target | Mensch |
| Form | Lyophilisiert. |