missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zu HIF-1 alpha Mensch

Artikelnummer. 16019171
Click to view available options
Menge:
10 nmol
2 nmol
Packungsgröße:
10 Nanomol
2 Nanomol
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16019171

Marke: enQuireBio™ QX122nmol

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Blockiert Transkription und Translation von HIF-1 alpha vom Menschen.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001521
Getestete Zelllinien Human mda-mb-435 Brustkrebszellen.
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden.
Gensymbol HIF1A
Gen-ID (Entrez) 3091
Produkttyp siRNA
Menge 2 nmol
Synonym HIF-1-alpha, HIF1-ALPHA, HIF1, HIF-1-alpha, PASD8, MOP1, HIF-1A, bHLHe78, Hypoxie-induzierbarer Faktor 1-alpha
Target Mensch
Form Lyophilisiert.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt