Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zu TNF alpha Mensch
Click to view available options
Menge:
10 nmol
2 nmol
Packungsgröße:
10 Nanomol
2 Nanomol
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000585 |
| Getestete Zelllinien | Adhärente LPS-behandelte menschliche PBMCs und adhärente dsRNA-behandelte menschliche PBMCs. |
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. |
| Gensymbol | TNF |
| Gen-ID (Entrez) | 7124 |
| Produkttyp | siRNA |
| Menge | 10 nmol |
| Synonym | DIF, TNFA, TNFSF2, TNLG1F, TNF-alpha, Tumor-Nekrose-Faktor alpha, Tumor-Nekrose-Faktor |
| Target | Mensch |
| Form | Lyophilisiert. |