missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ TranslationBlocker siRNA zu TNF alpha Mensch

Artikelnummer. 16019191
Change view
Click to view available options
Menge:
10 nmol
2 nmol
Packungsgröße:
10 Nanomol
2 Nanomol
Artikelnummer. Menge unitSize
16019191 2 nmol 2 Nanomol
16009191 10 nmol 10 Nanomol
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16019191

Marke: enQuireBio™ QX222nmol

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Blockiert Transkription und Translation von TNF-alpha vom Menschen.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000585
Getestete Zelllinien Adhärente LPS-behandelte menschliche PBMCs und adhärente dsRNA-behandelte menschliche PBMCs.
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung von gefriergetrocknetem siRNA-Duplex bei 4 °C. Das rekonstituierte Produkt kann bei -20°C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden.
Gensymbol TNF
Gen-ID (Entrez) 7124
Produkttyp siRNA
Menge 2 nmol
Synonym DIF, TNFA, TNFSF2, TNLG1F, TNF-alpha, Tumor-Nekrose-Faktor alpha, Tumor-Nekrose-Faktor
Target Mensch
Form Lyophilisiert.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.