Learn More
Gilac™ Durchsichtige, luftdichte Box mit blauem Deckel
Artikelnummer. 17978461
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,4 L
0,8 L
1,2 L
2 L
4 L
8 L
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17978461 2 L 1 Stück
17968901 0,4 L 1 Stück
17998851 0,8 L 1 Stück
17928581 1,2 L 1 Stück
17968971 4 L 1 Stück
17918991 8 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17978461 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G604320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.38 €
    4.19 € / 1 Stück
    Sparen 2.19 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die durchscheinende, luftdichte Box mit blauem Deckel ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und ihre abgerundeten Ecken erleichtern die Reinigung. Der Inhalt ist sichtbar und erkennbar.
  • Durchscheinende, luftdichte Box mit blauem Deckel, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
  • Es besteht aus einem transparenten Polypropylenboden, der den Inhalt sichtbar und erkennbar macht.
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Reinigung und minimieren die Ansammlung von Partikeln.
  • Blauer Softcover-Einband, der eine perfekte Abdichtung garantiert.
  • Leicht, sehr widerstandsfähig und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • Box zur Konservierung von Lebensmitteln und deren Aromen bei gleichzeitigem Schutz des Inhalts vor äußeren Gerüchen.
  • Spülmaschinenfest.
  • Dank des Deckels stapelbar, entdecken Sie das komplette Sortiment, bestehend aus 6 Formaten von 0,4 l bis 8 l, je nach Ihren Bedürfnissen.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 gal.
Kapazität (metrisch) 2 L
Verschlussfarbe Blau
Verschlusstyp Luftdichter Deckel
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Produkttyp Luftdichter Behälter
Stapelbar Ja
Abmessungen (L x B x H) 200 x 145 x 95 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Länge (angloamerikanisch) 7,9 in.
Breite (metrisch) 145 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,7 in.
Höhe (metrisch) 95 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.