Learn More
Cole-Parmer™ TUBING BEV-IV 1/4X3/8' 50'
Artikelnummer. 11713139
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11713139 6,4 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11713139
Marke: Cole-Parmer™ 0649015
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Das Harz ist FDA-konform (Einlage:21 CFR 177.1520; Shell 21 CFR 177.1350).Gemäß USP Klasse VI, USDA, und den Bestimmungen des National Formulary
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Bev-A-Line
Außendurchmesser (metrisch) 9,6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Anwendungen – jedoch wesentlich kostengünstiger als PTFE-Schläuche, für die meisten Alkohole sicher; Verwendung mit starken Lösungsmitteln vermeiden
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 61 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C