Learn More
Fisherbrand™ Durchscheinende Flaschen, MDPE
Artikelnummer. 11563242 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11563242 250 ml 10 Stück
11523242 30 ml 10 Stück
11543242 125 ml 10 Stück
11553242 150 ml 10 Stück
11573242 500 ml 10 Stück
11583242 1000 ml 5 Stück
31781819 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11563242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.50 €
    14.84 € / 10 Stück
    Sparen 0.66 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Universalflaschen zur Lagerung und Entnahme von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Durchscheinende Flaschen sind auslaufsicher und bieten eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Autoklavierbar mit gelöstem Verschluss – ideal für allgemeine Laboranwendungen.
  • Durchsichtige Universalflaschen
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
Tekniske data
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendungen
Enthält Polypropylen-Schraubverschluss
Material MDPE
Anzahl pro Packung 10
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 82 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58/R3
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Allzweckflasche
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.