Learn More
Fisherbrand™ Flaschen aus MDPE, durchscheinend
Artikelnummer. p-8000415 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11523242
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Universalflaschen zur Lagerung und Entnahme von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige flaschen sind auslaufsicher und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Autoklavierbar mit gelöstem Verschluss – ideal für allgemeine Laboranwendungen.
  • Durchsichtige Universalflaschen
  • Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendungen
Enthält Polypropylen-Schraubverschluss
Material MDPE
Anzahl pro Packung 5
Closure Included Ja
Öffnung Besonders breit
Höhe (metrisch) 86 mm
Produkttyp Allzweckflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33/R3
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Verschlusstyp Schraubkappe