Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus PTFE
Artikelnummer. 11789749 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.81 mm
5.58 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
30 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11789749 5.58 mm 1 Stück
15209822 0.3 mm 30 Meter
15382240 0.81 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11789749 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00 €
    40.06 € / 1 Stück
    Sparen 7.94 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Schläuche mit kleinem Durchmesser gewährleisten minimale Reibung und maximale chemische Beständigkeit. Cole-Parmer™ PTFE-Schläuche mit Mikrobohrung eignen sich optimal für extreme Temperaturen und raue chemische Umgebungen.
PTFE-Schlauch ist UL-anerkannt und erfüllt die Anforderungen der FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
  • Chemisch inert
  • Geringe Durchlässigkeit
  • Niedrigster Reibungskoeffizient aller Schläuche
  • Temperaturbereich von -240 bis 260 °C (-400 bis 500 °F), schmilzt bei 327 °C (620 °F)
  • Zugfestigkeit von 2500 bis 4000 psi
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt und erfüllt Anforderungen entsprechend FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
Innendurchmesser (metrisch) 5.58 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 1.06 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30.48 m
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieser durchscheinende Schlauch kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -204 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C