Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus PTFE
Artikelnummer. 15209822 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.81 mm
5.58 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
30 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15209822 0.3 mm 30 Meter
15382240 0.81 mm 1 Rollen
11789749 5.58 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15209822 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.19 €
    37.74 € / 30 Meter
    Sparen 85.45 €
    69% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Schläuche mit kleinem Durchmesser gewährleisten minimale Reibung und maximale chemische Beständigkeit. Cole-Parmer™ PTFE-Schläuche mit Mikrobohrung eignen sich optimal für extreme Temperaturen und raue chemische Umgebungen.
PTFE-Schlauch ist UL-anerkannt und erfüllt die Anforderungen der FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
  • Chemisch inert
  • Geringe Durchlässigkeit
  • Niedrigster Reibungskoeffizient aller Schläuche
  • Temperaturbereich von -240 bis 260 °C (-400 bis 500 °F), schmilzt bei 327 °C (620 °F)
  • Zugfestigkeit von 2500 bis 4000 psi
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt und erfüllt Anforderungen entsprechend FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
Innendurchmesser (metrisch) 0.3 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30.48 m
Dicke (metrisch) 0.22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieser durchscheinende Schlauch kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.