Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus PTFE
Artikelnummer. 15382240 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.81 mm
5.58 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
30 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15382240 0.81 mm 1 Rollen
15209822 0.3 mm 30 Meter
11789749 5.58 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15382240 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00 €
    56.50 € / 1 Rollen
    Sparen 13.50 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Schläuche mit kleinem Durchmesser gewährleisten minimale Reibung und maximale chemische Beständigkeit. Cole-Parmer™ PTFE-Schläuche mit Mikrobohrung eignen sich optimal für extreme Temperaturen und raue chemische Umgebungen.
PTFE-Schlauch ist UL-anerkannt und erfüllt die Anforderungen der FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
  • Chemisch inert
  • Geringe Durchlässigkeit
  • Niedrigster Reibungskoeffizient aller Schläuche
  • Temperaturbereich von -240 bis 260 °C (-400 bis 500 °F), schmilzt bei 327 °C (620 °F)
  • Zugfestigkeit von 2500 bis 4000 psi
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt und erfüllt Anforderungen entsprechend FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
Innendurchmesser (metrisch) 0.81 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 1.42 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30.48 mm
Dicke (metrisch) 0.3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieser durchscheinende Schlauch kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C