Learn More
Masterflex™ Microbore-Schläuche aus PTFE
Artikelnummer. p-8006936
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.81 mm
5.58 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
30 Meter
Artikelnummer. 15209822
Marke: Masterflex™ 0641711
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser gewährleisten minimale Reibung und maximale chemische Beständigkeit. Cole-Parmer™ Schläuche aus PTFE mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich optimal bei extremen Temperaturen und anspruchsvollen Chemikalien.
PTFE-Schlauch ist UL-anerkannt und erfüllt die Anforderungen der FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
  • Chemisch inert
  • Geringe Durchlässigkeit
  • Niedrigster Reibungskoeffizient aller Schläuche
  • Temperaturbereich von -240 bis 260 °C (-400 bis 500 °F), schmilzt bei 327 °C (620 °F)
  • Zugfestigkeit von 2500 bis 4000 psi
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt und erfüllt Anforderungen entsprechend FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI.
Innendurchmesser (metrisch) 0.3 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30.48 m
Dicke (metrisch) 0.22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieser durchscheinende Schlauch kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C