Learn More
Masterflex™ Schlauch mit sehr kleinem Durchmesser, PTFE durchscheinend
Artikelnummer. 15342437
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.042 mm
1,3208 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.066 mm
1,9304 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Fuß
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15342437 0.042 mm 0.066 mm 100 Fuß
12716278 1,3208 mm 1,9304 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15342437 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641741
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer lichtdurchlässige PTFE-Mikrobohrungsschläuche, Innendurchmesser:0,052 mm, Außendurchmesser:0,076 mm, zur Verwendung mit:Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden, max. Druck:4000 psi, Betriebstemperatur:-240 °C bis +260 °C, min. Betriebstemperatur:-240 °C
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,0016 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.042 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,002 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.066 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 4000 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) -240 °C° bis +260 °C°
Produkttyp Microbore-Schlauch