Learn More
Masterflex™ Schlauch mit sehr kleinem Durchmesser, PTFE durchscheinend
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.042 mm
1,3208 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.066 mm
1,9304 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Fuß
Beschreibung
Cole-Parmer lichtdurchlässige PTFE-Mikrobohrungsschläuche, Innendurchmesser:0,052 mm, Außendurchmesser:0,076 mm, zur Verwendung mit:Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden, max. Druck:4000 psi, Betriebstemperatur:-240 °C bis +260 °C, min. Betriebstemperatur:-240 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,0016 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.042 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,002 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.066 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -240 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Farbe | Durchscheinend |
| Maximaler Druck | 4000 psi |
| Mehr anzeigen |