Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing, 2.48 x 4mm, 25 ft/pk (7.62m)
Artikelnummer. 10328274
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.29 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10328274 2.29 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10328274
Marke: Masterflex™ 0660553
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht poröse Schläuche. Cole-Parmer™ transluzente PTFE-Schläuche sind gut geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in Labor, Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie und Automobiltechnik.
  • Perfekt für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen
  • Geeignet für hochreine Arbeit
  • Hält extremen Temperaturen stand
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit.
  • Niedriger Reibungskoeffizient.
  • Durchscheinend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP 23, Kasse VI Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2.29 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Anwendungen im Labor, in der Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie und Automobilindustrie, gut für Arbeiten mit hohem Reinheitsgrad geeignet, die PTFE-Schläuche halten extremen Temperaturen stand
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Sterilisationsmethode Autoklavieren, Ethylenoxid oder Heißluft
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 225 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C