Learn More
B Braun™ Transofix™ Transferset
Artikelnummer. 10183742
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10183742 Klar 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 10183742
Marke: B Braun™ 4090500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Transofix™ Transferset ist ideal für den Transfer steriler Flüssigkeiten.
  • Auflösung von Lyophilisaten
  • Mischen von Lösungen und Medizin
  • Fluten von Erythrozytkonzentrat
  • Schlanke, leicht silikonisierte Spitzen mit runden Kanten verhindern das Scheren von Gummipartikeln
  • Komfortable Griffplatte
Spezifikation
Farbe Klar
Sterilität Steril