Learn More
Masterflex™ C-Flex™-Schläuche, transparent
Artikelnummer. 11780479
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. 11780479
Marke: Masterflex™ 0642202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für pharmazeutische, biotechnische und allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. transparente Schläuche bieten eine wirtschaftliche Alternative für platinvernetztes Silikon.
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
  • Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
  • Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die Hochleistung erfordern, preiswerte Alternative zu Platinsilikon
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 25 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C