Learn More
Durchsichtiger Glas-Färbetrog
Artikelnummer. 12868735
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Färbebehälter
Höhe (metrisch):
50 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Höhe (metrisch) unitSize
12868735 Färbebehälter 50 mm 1 Stück
12888735 Färbebehälter 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12868735 Lieferant Brand Not Defined Lieferanten-Nr. 2956
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern Sie das Verdunsten der Färbeflüssigkeit mit dem im Lieferumfang der durchsichtigen Glas-Färbehaube enthaltenen Deckel. Dieser schwere Glas-Färbebehälter ist ein unentbehrliches Mikroskopobjekt für das Labor.
  • Glaswanne mit Deckel
  • Nimmt Mikroskopobjektträger 76 x 26 mm auf
  • Der Trog hat Kanten im Inneren, um Objektträger zu halten
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Glas
Bodenform Flach
Farbe Klar
Material Kalknatronglas
Typ Färbebehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Objektträger
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 50 mm