Learn More
VITLAB™ Transparente Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig
Artikelnummer. 10196233
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Verschlussgröße:
GL 14
GL14
GL18
GL25
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10196233 10 ml GL 14 100 Stück
10676844 20 mL GL14 -
10054683 100 mL GL18 50 Stück
10196043 250 mL GL25 50 Stück
10106053 500 mL GL 25 50 Stück
10424095 100 mL GL 28 25 Stück
10278673 2000 mL GL 28 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10196233 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 138093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with Flat Shoulders are supplied with a screw cap. Made of LDPE, they provide a flexible, resilient storage option.
  • Product Type: Storage Bottle
  • Description: Narrow Mouth with Flat Shoulders
  • Material: LDPE
  • Shape: Round
  • Includes: Screw Cap
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Material LDPE
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1Each
Verpackung Je 1
Menge 1Each
Sterilität Unsteril
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 50 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2 Zoll
Verschlussgröße GL 14
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe