Learn More
VITLAB™ Transparente Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig
Artikelnummer. p-8005105
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Verschlussgröße:
GL 14
GL14
GL18
GL25
GL 25
GL 28
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10196233
Marke: VITLAB™ 138093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with Flat Shoulders are supplied with a screw cap. Made of LDPE, they provide a flexible, resilient storage option.
  • Product Type: Storage Bottle
  • Description: Narrow Mouth with Flat Shoulders
  • Material: LDPE
  • Shape: Round
  • Includes: Screw Cap
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Material LDPE
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1Each
Verpackung Je 1
Menge 1Each
Sterilität Unsteril
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 50 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2 Zoll
Verschlussgröße GL 14
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe