Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetonitril
Destilliertes Wasser
Essigsäure
Ethanol
Ethylacetat
Heptan
Isopropanol
Methanol
N,N-Dimethylformamid
Pentan
Tetrahydrofuran (THF)
Toluol
Xylol
Farbe des Schraubverschlusses:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
VITsafe™ Enghalssicherheitsspritzflaschen aus LDPE – Spritzflasche erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | LDPE-Flasche mit Sprühröhrchen aus PP, Polypropylene |
| Verpackung | Einzeln in PE-Beuteln verpackt |
| Menge | 12/Packung |
| Farbe des Schraubverschlusses | Gelb |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Produkttyp | Sicherheitsspülflasche |
| Mehr anzeigen |