Learn More
VITLAB™ VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus LDPE, enghalsig, transparent
Artikelnummer. p-8005106
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetonitril
Destilliertes Wasser
Essigsäure
Ethanol
Ethylacetat
Heptan
Isopropanol
Methanol
N,N-Dimethylformamid
Pentan
Tetrahydrofuran (THF)
Toluol
Xylol
Farbe des Schraubverschlusses:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11837900
Marke: VITLAB™ 1331849
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den sicheren Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. VITLAB™ VITsafe™ Enghals-Sicherheitsspülflaschen aus LDPE zeichnen sich durch eine dauerhafte Sicherheitsbeschriftung, einen farbcodierten BELÜFTUNGSVERSCHLUSS sowie eine präzise Sprühregelung aus, die Tropfen und Auslaufen verhindert und eine sichere Handhabung gewährleistet.
VITsafe™ Enghalssicherheitsspritzflaschen aus LDPE – Spritzflasche erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Material LDPE-Flasche mit Sprühröhrchen aus PP, Polypropylene
Verpackung Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Menge 12/Packung
Farbe des Schraubverschlusses Gelb
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 135 mm
Produkttyp Sicherheitsspülflasche
Chemical Label Isopropanol
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss