Learn More
VITLAB™ Transparente LDPE-Probenbehälter
Artikelnummer. 15772006
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
25 mL
30 mL
50 mL
Menge:
100Pack
50/Packung
Gehäuse 50Pack
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15772006
Marke: VITLAB™ 80732
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie flüssige oder feste Proben sicher. VITLAB™ transparente Probenbehälter aus LDPE verfügen über einen aufsteckbaren Deckel, um Proben vor Kontamination, Auslaufen oder Verschütten zu schützen. Durchsichtige Flaschen gewährleisten eine einfache Identifizierung. In verschiedenen Größen erhältlich.
Transparent.
Volumen: 8mL
φ/H: 17/56mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 mL
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen
Enthält Verschlusskappe mit Dichtring
Material LDPE
Menge 100Pack
Gewicht (metrisch) 33,5 kg
Klarheit Transparent
Form Rund
Höhe (metrisch) 56 mm
Produkttyp Behälter
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring