Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente Polyethylenschläuche
Artikelnummer. 10418621
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,8 mm
4 mm
8 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10418621 6 mm 8 mm 1 Meter
10603491 2 mm 2,8 mm 100 Meter
10126550 3 mm 4 mm 1 Meter
10166500 2 mm 4 mm 1 Meter
10084910 12 mm 16 mm 1 Meter
10616951 10 mm 14 mm 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10418621 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3550608
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beständig gegen Säuren, Basen, Alkohole und Salzlösungen durch eine Temperatur von80 °C.
  • Frei von Gerüchen und Aromen
  • Chemikalienbeständig und flexibel
  • Erhältlich in Längen von 5 m
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C