Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente Polyethylenschläuche
Artikelnummer. p-8009160
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,8 mm
4 mm
8 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
Artikelnummer. 10603491
Marke: Deutsch Neumann™ 3550228
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen Säuren, Basen, Alkohole und Salzlösungen durch eine Temperatur von80  °C.
  • Frei von Gerüchen und Aromen
  • Chemikalienbeständig und flexibel
  • Erhältlich in Längen von 5 m
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 2,8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 m
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C