missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Durchsichtige Spritzflaschen aus Polyethylen

Artikelnummer. 10186043
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
25 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10186043

Marke: Vitlab™ 134593

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das klassische Modell besteht aus weichem Material mit guter Rückstellkraft. Vitlab™ transparente Polyethylen-Waschflaschen haben ein Sprühröhrchen und einen Sprühröhrcheneinsatz aus PE-LD.

  • Enghalsflaschen
  • Transparent, mit Schraubverschluss
  • Sprühröhrchen und Sprühröhrchen-Einsatz aus PE-LD
  • Das klassische Modell aus weichem Material mit guter Rückstellkraft

Spezifikation

Material Polyethylen
Dispensiervolumen (metrisch) 100 ml
Gewindegröße (metrisch) GL 28
Höhe (metrisch) 212 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt