Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Artikelnummer. 12005312 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
Toleranz:
± 0.05 ml
±0,007 mL
±0,010 mL
±0,070 mL
±0.006 ml
±0.03 ml
±0.030 ml
±0.10 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Toleranz unitSize
12005312 0.5 ml 0.01 ml ±0.006 ml 12 Stück
11803980 5 ml 0.1 ml ±0.03 ml 12 Stück
11833920 1 ml 0.1 ml ±0,007 mL 12 Stück
12068359 2 ml 0.02 ml ±0,010 mL 12 Stück
11868331 5 ml 0.05 ml ±0.030 ml 12 Stück
11843920 10 ml 0.1 ml ± 0.05 ml 12 Stück
11813980 20 ml 0.1 ml ±0.10 ml 6 Stück
10290021 1 ml 0.01 ml ±0,007 mL 12 Stück
10603561 2 ml 0.02 ml ±0,070 mL 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12005312 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 28405
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas; diese Messpipette Typ 3, Klasse AS, verfügt über Graduierungen mit DE-M-Markierung und ist für eine Gesamtabgabe kalibriert.
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Typ 3 (Null oben)
  • Mit DE-M-Markierungen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
  • USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Material AR-GLAS
Skala Ja
Graduierungen 0.01 ml
Toleranz ±0.006 ml
Volumen (metrisch) 0.5 ml