Learn More
VITLAB™ Transparente VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus Polypropylen, enghalsig
Beschreibung
Beim Umgang mit möglicherweise gefährlichen chemischen Stoffen ist ein hohes Maß an Verantwortung und Vorsicht geboten. VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
Aus langlebigem, transparentem Polypropylen
Aus langlebigem, transparentem Polypropylen
- PP weist eine sehr hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln auf, auch gegen Aceton und MEK
- Spritzflaschen und Sprühröhrchen aus PP sind bei 121 °C über 20 Minuten autoklavierbar
- Transparentes Material ermöglicht einfache Erkennung von Inhalt und Füllstand
- Name des Stoffs in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
- Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze) sowie NFPA-Code
- Flaschen entsprechen der Verordnung Nr. 1272/2008/EG (GHS)
- Statischer Überdruck wird nahezu vollständig vermieden
- Auslaufen und Austropfen aufgrund veränderter Umgebungstemperatur nahezu ausgeschlossen
- Farbkodierte Kappe ermöglicht schnelle visuelle Erkennung des Inhalts
- Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
- Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
- Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | Einzeln in PE-Beuteln verpackt |
| Menge | 12/Packung |
| Farbe des Schraubverschlusses | Rot |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 135 mm |
| Produkttyp | Sicherheitsspülflaschen |
| Mehr anzeigen |