Learn More
VITLAB™ Transparente VITsafe™ Sicherheits-Spritzflaschen aus Polypropylen, enghalsig
Artikelnummer. 11817900
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Methylethylketon (MEK)
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Chemical Label unitSize
11817900 250 ml Aceton 12 Stück
10728733 250 ml Aceton -
15300554 500 ml Methylethylketon (MEK) 6 Stück
3 options
Artikelnummer. 11817900
Marke: VITLAB™ 1431829
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den sicheren Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. VITLAB™ VITsafe™ Enghals-Sicherheitsspülflaschen aus PP zeichnen sich durch eine dauerhafte Sicherheitsbeschriftung, einen farbcodierten BELÜFTUNGSVERSCHLUSS sowie eine präzise Sprühregelung aus, die Tropfen und Auslaufen verhindert. Die Konstruktion aus chemisch beständigen Werkstoffen ermöglicht den Einsatz mit Aceton und MEK.
Beim Umgang mit möglicherweise gefährlichen chemischen Stoffen ist ein hohes Maß an Verantwortung und Vorsicht geboten. VITsafe™ Sicherheitsspritzflaschen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit potenziell gefährlichen Chemikalien. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
Aus langlebigem, transparentem Polypropylen
  • PP weist eine sehr hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln auf, auch gegen Aceton und MEK
  • Spritzflaschen und Sprühröhrchen aus PP sind bei 121 °C über 20 Minuten autoklavierbar
  • Transparentes Material ermöglicht einfache Erkennung von Inhalt und Füllstand
Haltbarer Sicherheitsaufdruck mit allen wichtigen Angaben zum Flascheninhalt
  • Name des Stoffs in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrensymbol, Signalwort
  • Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze) sowie NFPA-Code
  • Flaschen entsprechen der Verordnung Nr. 1272/2008/EG (GHS)
Farbcodierte VENT-CAP frei von Metallen
  • Statischer Überdruck wird nahezu vollständig vermieden
  • Auslaufen und Austropfen aufgrund veränderter Umgebungstemperatur nahezu ausgeschlossen
  • Farbkodierte Kappe ermöglicht schnelle visuelle Erkennung des Inhalts
  • Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
Auf einen präzise kontrollierbaren Sprühstrahl ausgelegt
  • Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
  • Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Verpackung Einzeln in PE-Beuteln verpackt
Menge 12/Packung
Farbe des Schraubverschlusses Rot
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 135 mm
Produkttyp Sicherheitsspülflaschen
Chemical Label Aceton
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss