Learn More
BrandTech™ Transparente Probenbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 10596942
Click to view available options
Volumen (metrisch):
180 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10596942
Marke: BrandTech™ 130597
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese PFA-Probenbehälter mit Schraubverschlüssen eignen sich hervorragend für Probennahme, Transport und Lagerung.
  • Lieferung mit PFA-Schraubverschluss
  • Autoklavierbar bei 121 °C und leicht zu reinigen
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 54 mm
Material PFA
Volumen (metrisch) 180 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entnahme, Lagerung und Transport von Proben
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C° bis +250 °C°
Verschlussmaterial PFA
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 1/Packung
Verschlussgröße GL 56
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 112 mm
Produkttyp Probenbehälter