Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Probenbehälter mit Schnappdeckel, transparent
Beschreibung
Transparent, mit fest schliessendem Schnappdeckel. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 18mL
φ/H: 22/57mm
Volumen: 18mL
φ/H: 22/57mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Kapazität (metrisch) | 18 mL |
| Verschlusstyp | Schnappdeckel |
| Durchmesser (metrisch) | 22 mm |