missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Weithals-Spritzflaschen aus PP, transparent

Artikelnummer. 10651965
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) unitSize
10651965 250 ml GL 45 -
15712026 250 ml GL 45 12 Stück
15742026 250 ml GL 25 12 Stück
15722026 500 ml GL 45 12 Stück
10746073 500 ml GL 25 12 Stück
15732026 1000 ml GL 63 12 Stück
15752026 1000 ml GL 32 12 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10651965

Marke: VITLAB™ 93793

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Waschen von Geräten und Materialien mit einem präzisen Sprühstrahl und optimiertem Rückfluss. VITLAB™ Spritzflaschen aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen Schraubverschluss mit integriertem Sprühröhrchen auf Enghals- oder Weithalsflaschen aus. Die Sprühflaschen sind einzeln verpackt, autoklavierbar und recyclingfähig.

Diese Spritzflaschen eignen sich für Reinigen, Auftragen und Begießen in jedem Labor. Flaschen aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl von Verwendungen mit vielen Chemikalien und Lösungsmitteln bei unterschiedlichsten Temperaturen geeignet. Sprühflaschen sind einzeln in deutlich beschrifteten Polyethylenbeuteln verpackt.
  • Auf einen präzise kontrollierbaren Sprühstrahl ausgelegt
    • Fein gezogene Spitze erzeugt einen fein dosierbaren und präzisen Sprühstrahl
    • Optimaler Rückfluss des Mediums durch das durchgängige Sprühröhrchen
  • Sortiment an Enghals- und Weithalsflaschen
    • Sich verjüngende Enghalsflaschen liegen gut in der Hand
    • Weithalsflaschen mit gerader Schulter lassen sich problemlos und sicher befüllen
    • Alle Flaschen mit Schraubverschlusskappe mit GL-Gewinde, das festen und sicheren Halt bietet
  • Aus haltbarem, transparentem Polypropylen
    • Chemisch beständig, geeignet für flüssige und pulverförmige Reagenzien
    • Temperaturbeständig und autoklavierbar
    • Transparentes Material ermöglicht einfache Erkennung von Inhalt und Füllstand

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Menge 12/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 146 mm
Produkttyp Spülflaschen
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.