Learn More
VITLAB™ Weithals-Spritzflaschen aus PP, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Die Waschflaschen eignen sich zum Reinigen, Beschichten und Befeuchten in jeder Laborumgebung. Polypropylen-Flaschen sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Verwendung mit einer Reihe Bereichen von Chemikalien, Lösungsmitteln und Temperaturen. Sprühflaschen sind einzeln in klar gekennzeichneten Polyethylen-Beuteln verpackt.
- Entwickelt für präzise Sprühkontrolle
- Die fein gezogene Spitze schafft eine präzise Spritzdüse zur Feinsteuerung
- Optimierter mittlerer Rückfluss durch das kontinuierliche Spritzrohr
- Auswahl an Enghalsflaschen oder Weithalsflaschen
- Konische Enghalsflaschen für einfachere Handhabung
- Weithalsflaschen mit rechteckigen Ansetzen für einfaches und sicheres Befüllen
- Alle Flaschen verfügen über Schraubverschlussdeckel mit GL-Gewinde für einen strapazierfähigen, sicheren Halt
- Hergestellt aus dauerhaftem, autoklavierbarem Polypropylen
- Chemisch beständig für die Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
- Temperaturbeständig und autoklavierbar
- Transparentes Material für einfaches Identifizieren und Überwachen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 12/Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 74 mm |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
| Mehr anzeigen |