Learn More
VITLAB™ Weithals-Spritzflaschen aus PP, transparent
Artikelnummer. 15752026
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Packungsgröße:
12 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
15752026 1000 ml GL 32 12 Stück
15712026 250 ml GL 45 12 Stück
10651965 250 ml GL 45 -
15742026 250 ml GL 25 12 Stück
15722026 500 ml GL 45 12 Stück
10746073 500 ml GL 25 12 Stück
15732026 1000 ml GL 63 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15752026 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 95193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 €
    113.64 € / 12 Stück
    Sparen 25.36 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Waschen von Geräten und Materialien mit einem präzisen Sprühstrahl und optimiertem Rückfluss. VITLAB™ Spritzflaschen aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch einen Schraubverschluss mit integriertem Sprühröhrchen auf Enghals- oder Weithalsflaschen aus. Die Sprühflaschen sind einzeln verpackt, autoklavierbar und recyclingfähig.
Die Waschflaschen eignen sich zum Reinigen, Beschichten und Befeuchten in jeder Laborumgebung. Polypropylen-Flaschen sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Verwendung mit einer Reihe Bereichen von Chemikalien, Lösungsmitteln und Temperaturen. Sprühflaschen sind einzeln in klar gekennzeichneten Polyethylen-Beuteln verpackt.
  • Entwickelt für präzise Sprühkontrolle
    • Die fein gezogene Spitze schafft eine präzise Spritzdüse zur Feinsteuerung
    • Optimierter mittlerer Rückfluss durch das kontinuierliche Spritzrohr
  • Auswahl an Enghalsflaschen oder Weithalsflaschen
    • Konische Enghalsflaschen für einfachere Handhabung
    • Weithalsflaschen mit rechteckigen Ansetzen für einfaches und sicheres Befüllen
    • Alle Flaschen verfügen über Schraubverschlussdeckel mit GL-Gewinde für einen strapazierfähigen, sicheren Halt
  • Hergestellt aus dauerhaftem, autoklavierbarem Polypropylen
    • Chemisch beständig für die Verwendung mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien
    • Temperaturbeständig und autoklavierbar
    • Transparentes Material für einfaches Identifizieren und Überwachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Menge 12Pack
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 215 mm
Durchmesser (metrisch) 92 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Spülflasche