Beschreibung
- Temperaturbeständig von -200 bis +260 °C
- Autoklavierbar
- PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewicht (metrisch) | 0,381 kg |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |