Learn More
Buerkle™ PTFE-Schläuche, durchscheinend
Artikelnummer. p-8003098 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
5 Meter
50 Meter
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Artikelnummer. 17230634
Marke: Buerkle™ 88040204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Verwenden Sie die Buerkle™ Transparenten PTFE-Schläuche im Labor. Dank ihrer überlegenen chemischen Beständigkeit können diese Schläuche Temperaturen von -200 bis +260 °C und unterschiedlichen Drücken standhalten. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
  • Temperaturbeständig von -200 bis +260 °C
  • Autoklavierbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (angloamerikanisch) 39,37 mil
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit Industrie, Labor
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Sterilität Non-sterile
Farbe Durchsichtig
Härte 55 (Shore D)
Maximaler Druck 120 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp PTFE Tubing