Learn More
Kartell™ Transparente und flexible PVC-Schläuche K30
Artikelnummer. 10556901
Click to view available options
Beschreibung:
3 x 5 mm
4 x 6 mm
5 x 8 mm
12 x 17 mm
Packungsgröße:
20 Meter
20 Stück
Artikelnummer. 10556901
Marke: Kartell™ 0389600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible und transparente Schläuche für den Flüssigkeitstransfer.
  • Aus ungiftigem PVC hergestellt
  • Kadmiumfrei
  • Temperatur 50 °C
Spezifikation
Beschreibung 12 x 17 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 20 m;
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Flüssigkeitstransfer
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -5 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Durchsichtig
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 50 °C