Learn More
Deutsch & Neumann Transparenter PVC-Schlauch
Artikelnummer. 17856121
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
Außendurchmesser (metrisch):
10,0 mm
11,0 mm
12,0 mm
Packungsgröße:
100 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
17856121 6,0 mm 10,0 mm 100 Meter
17866121 7,0 mm 11,0 mm 100 Meter
17876121 8,0 mm 11,0 mm 100 Meter
17886121 8,0 mm 12,0 mm 100 Meter
4 options
Artikelnummer. 17856121
Marke: Deutsch & Neumann 3500610100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyvinylchlorid (PVC) Schlauch mit Maß-Toleranzen nach DIN 16940.
  • Maßtoleranzen nach DIN 16940.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6,0 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 10,0 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 M
Dicke (metrisch) 2,0 mm
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Härte 80 (Shore A)
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C