Learn More
Deutsch & Neumann Transparenter PVC-Schlauch
Beschreibung
- Maßtoleranzen nach DIN 16940.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,0 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,0 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 M |
| Dicke (metrisch) | 2,0 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Härte | 80 (Shore A) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 60 °C |