Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Artikelnummer. 10064890
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
18 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
8 mm
24 mm
Gesamtlänge (metrisch):
100 m
50 m
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
Artikelnummer. 10064890
Marke: Deutsch Neumann™ 3501824
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Hitzebeständigkeit bis 60 °C.
  • Polyvinylchlorid
  • Erhältlich in Längen von 25, 50 oder 100 m
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 18 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Gesamtlänge (metrisch) 50 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Laborschläuche