Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Artikelnummer. p-7138602
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
18 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
8 mm
24 mm
Gesamtlänge (metrisch):
100 m
50 m
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10554942
Marke: Deutsch Neumann™ 3500405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Mit Hitzebeständigkeit bis 60 °C.
  • Polyvinylchlorid
  • Erhältlich in Längen von 25, 50 oder 100 m
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 m
Dicke (metrisch) 0.5 mm
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Laborschläuche