Learn More
Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche
Artikelnummer. 10360333
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12.5 mm
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
34 mm
39 mm
Gesamtlänge (metrisch):
25 m
50 m
100 m
100 m
Packungsgröße:
1 Meter
100 Meter
50 Meter
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10360333 6 mm 8 mm 100 m 100 Meter
10526082 6 mm 9 mm 100 m 1 Meter
10509042 8 mm 10 mm 50 m 1 Meter
10086301 6 mm 10 mm 50 m 1 Meter
10654903 18 mm 22 mm 50 m 50 Meter
10610333 6 mm 12 mm 50 m 50 Meter
10430251 9 mm 15 mm 50 m 1 Meter
10340631 13 mm 20 mm 50 m 1 Meter
12325303 16 mm 24 mm 50 m 50 Meter
15942921 19 mm 27 mm 50 m 50 Meter
10248690 19 mm 27 mm 50 m 1 Meter
10577122 25 mm 34 mm 25 m 1 Meter
10300673 12.5 mm 18 mm 50 m 1 Meter
10219182 8 mm 11 mm 50 m 50 Meter
10519042 9 mm 12 mm 50 m -
10084013 12 mm 16 mm 50 m 50 Meter
10071544 3 mm 5 mm 100 m 100 Meter
10055020 4 mm 6 mm 100 m 1 Meter
10350333 5 mm 8 mm 100 m -
10623015 7 mm 10 mm 50 m -
10156070 13 mm 17 mm 50 m 50 Meter
10366702 7 mm 11 mm 50 m 50 Meter
10711621 16 mm 20 mm 50 m 1 Meter
10370961 30 mm 39 mm 25 m 1 Meter
17851530 7 mm 10 mm 100 m 100 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 10360333 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3500608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Möglichkeit zur Anzeige des Flüssigkeitsdurchflusses. Deutsch Neumann™ Transparente PVC-Schläuche sind leicht, aber stark und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.
  • Transparente Farbe
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Abriebfestigkeit, innen und außen glatt
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchsichtig