Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 10139980
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,3 mm
1,8 mm
2,3 mm
3 mm
3,5 mm
3,8 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
24 mm
26 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
15 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 10139980
Marke: Deutsch Neumann™ 3101535
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ.Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
Innendurchmesser (metrisch) 1,5 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 3,5 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Durchsichtig