Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 10480621
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,3 mm
1,8 mm
2,3 mm
3 mm
3,5 mm
3,8 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
24 mm
26 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
15 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 10480621
Marke: Deutsch Neumann™ 3110816
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
  • Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
  • Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
  • Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ.Pharmacopoeia Test, ISO 10993-1
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 4 mm
Farbe Durchsichtig