Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Beschreibung
- Gemäß DIN 12-871
- Hitzebeständig bis zu 200 °C
- Durometer 50 Shore A
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Menge | Je 1 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Diameter (Metric) Bottom | 31mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 38mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonstopfen |