Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Artikelnummer. 10682421
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
12,5mm
17mm
23mm
31mm
36mm
Unit Size:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Bottom unitSize
10682421 12,5mm 1 Stück
10078630 17mm 1 Stück
10130131 23mm 1 Stück
10537941 31mm 1 Stück
10483331 5mm 1 Stück
10547941 36mm 1 Stück
10672421 8mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10682421 Supplier Deutsch Neumann™ Supplier No. 1010512
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Silikongummistopfen sind durchsichtig.
  • Gemäß DIN 12-871
  • Hitzebeständig bis zu 200 °C
  • Durometer 50 Shore A
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Höhe (metrisch) 20 mm
Menge Je 1
Farbe Durchsichtig
Diameter (Metric) Bottom 12,5mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 16,5mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonstopfen