Learn More
Masterflex™ Transparente Schläuche aus Tygon E-3603, DEHP-frei
Artikelnummer. 15147424
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
15 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15147424 6,4 mm 15 Meter
15135403 1,6 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15147424 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640781
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (metrisch) 11,2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (metrisch) 2,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchsichtig
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C