Learn More
Masterflex™ Transparente Schläuche aus Vinyl
Artikelnummer. 13024847
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
12,8 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Fuß
Artikelnummer. 13024847
Marke: Masterflex™ 0640502
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GMP-konform
Innendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Material Vinyl
Außendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laborzwecke
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -43 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 59 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C