Learn More
Berthold Technologies Transportkoffer für LB 9509
Artikelnummer. 31908720 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31908720 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908720 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 32700
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Metalltransportkoffer, der Platz für den Junior und Zubehör bietet, ist eine ideale Lösung für den Außeneinsatz.
  • Robustes, stoßfestes Gehäuse für maximalen Schutz während des Transports
  • Stoßdämpfender Schaumstoff im Innenraum, um die Instrumente sicher an Ort und Stelle zu halten
  • Verstärkte Ecken und Kanten für zusätzliche Haltbarkeit
  • Sicheres Doppelverriegelungssystem zur Verhinderung eines versehentlichen Öffnens
  • Leichte Konstruktion, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
Spezifikation
Typ Transportkoffer
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Junior LB 9509 Tragbares Luminometer
Höhe (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 290 mm
Gewicht (metrisch) 3.5 kg